4'-Metyloacetofenon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
A14469.0B
A14469.18
A14469.30
A14469.0BEA
924
PLN
A14469.0B
A14469.18
A14469.30
4'-Metyloacetofenon 96%
4'-Metyloacetofenon
Purity: 96%
CAS No.: 122-00-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5340
Melting Point: -19°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 606053
MDL No.: MFCD00008751
Formuła:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: –19 °C Gęstość: 1.010 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008751 Numer CAS: 122-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-514-8 |