Drukuj
4'-Metyloacetofenon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 460 PLN
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Metyloacetofenon 95%
4'-Metyloacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 226
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1.005 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008751
Numer CAS: 122-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-514-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %