3'-Metyloacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
L00440.06
L00440.14
L00440.06EA
231
PLN
L00440.06
L00440.14
3'-Metyloacetofenon ≥97%
3'-Metyloacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 585-74-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -9°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 956637
MDL No.: MFCD00008742
Formuła:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Temp. Wrzenia: 219 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 1.010 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008742 Numer CAS: 585-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-561-8 |