2'-Metyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
A11695.06
A11695.14
A11695.22
A11695.06EA
202
PLN
A11695.06
A11695.14
A11695.22
2'-Metyloacetofenon ≥98%
2'-Metyloacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 577-16-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5318
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 907005
MDL No.: MFCD00008734
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 214 °C Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008734 Numer CAS: 577-16-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-408-5 |