Drukuj
2'-Metyloacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 407 PLN
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Metyloacetofenon 98%
2'-Metyloacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.026 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008734
Numer CAS: 577-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-408-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)