3-Chloro-o-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene
B21505.14
B21505.22
B21505.14EA
566
PLN
B21505.14
B21505.22
3-Chloro-o-ksylen ≥97%
3-Chloro-o-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 608-23-1
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060689
Formuła:
C₈H₉Cl MW: 140.61 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060689 Numer CAS: 608-23-1 |