4-tert-butylo-α-chlorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
A11856.06
A11856.14
A11856.06EA
320
PLN
A11856.06
A11856.14
4-tert-butylo-α-chlorotoluen ≥99%
4-tert-butylo-α-chlorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Formuła:
C₁₁H₁₅Cl Temp. Wrzenia: 101…104 °C (7 mmHg) Gęstość: 0,945 Temp. Zapłonu: 94° (202 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000918 Numer CAS: 19692-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-228-8 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |