Drukuj
α-Chloro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C73354-100G C73354-25G
SIALC73354-100GEA 887 PLN
SIALC73354-100G SIALC73354-25G
α-Chloro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Gęstość: 1.064 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000909
Numer CAS: 620-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-628-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10224