α,α'-Dichloro-p-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
A13976.14
A13976.22
A13976.14EA
230
PLN
A13976.14
A13976.22
α,α'-Dichloro-p-ksylen ≥98%
α,α'-Dichloro-p-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Formuła:
C₈H₈Cl₂ MW: 175.06 g/mol Temp. Wrzenia: 254 °C Temp. topnienia: 98…102 °C Gęstość: 1.417 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000920 Numer CAS: 623-25-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-782-7 Jednostka: 2928 ADR: 6.1 II |