α,α'-Dichloro-m-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
A11548.09
A11548.14
A11548.22
A11548.09EA
364
PLN
A11548.09
A11548.14
A11548.22
α,α'-Dichloro-m-ksylen ≥97%
α,α'-Dichloro-m-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 626-16-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 250-255°
Beilstein Reference: 2079898
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000912
Formuła:
C₈H₈Cl₂ MW: 175.06 g/mol Temp. Wrzenia: 250…255 °C Temp. topnienia: 33…37 °C Gęstość: 1.302 Temp. Zapłonu: 144 °C (291 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000912 Numer CAS: 626-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-932-1 Jednostka: 2928 ADR: 6.1 II |