2,4-Dimetylobenzaldehyd ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A14655.06
A14655.14
A14655.06EA
259
PLN
A14655.06
A14655.14
2,4-Dimetylobenzaldehyd ≥90%
2,4-Dimetylobenzaldehyd
Purity: 90+%
CAS No.: 15764-16-6
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5490
Odour: Almond-like
Melting Point: -9°
Boiling Point: 215-216°
MDL No.: MFCD00003340
Formuła:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Temp. Wrzenia: 215…216 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 1.02 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003340 Numer CAS: 15764-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 239-856-7 |