4-Bromo-2,6-dimetyloanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21931.14
B21931.06
B21931.14EA
360
PLN
B21931.14
B21931.06
4-Bromo-2,6-dimetyloanizol ≥99%
4-Bromo-2,6-dimetyloanizol
Purity: 99%
CAS No.: 14804-38-7
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁BrO Temp. Wrzenia: 117…120 °C (13 mmHg) Gęstość: 1,347 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143259 Numer CAS: 14804-38-7 |