Drukuj
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
192376-100G 192376-25G
SIAL192376-100GEA 1260 PLN
SIAL192376-100G SIAL192376-25G
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,6-xylidine
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 50 °C
Numer MDL: MFCD00007826
Numer CAS: 24596-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-337-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III