Drukuj
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 332 PLN
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007826
Numer CAS: 24596-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-337-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III