Drukuj
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 136 PLN
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007826
Numer CAS: 24596-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-337-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %