Drukuj
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290157-10G 290157-50G
SIAL290157-10GEA 195 PLN
SIAL290157-10G SIAL290157-50G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen
Formuła: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1.7048 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000381
Numer CAS: 328-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-334-5