Drukuj
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 333 PLN
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 99%
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen
Formuła: C₈H₃BrF₆
Temp. Wrzenia: 154 °C
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000381
Numer CAS: 328-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-334-5