Drukuj
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
290564-1G 290564-25G 290564-5G
SIAL290564-1GEA 160 PLN
SIAL290564-1G SIAL290564-25G SIAL290564-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…75 °C (0.4 mmHg)
Temp. topnienia: 31.5
Gęstość: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000403
Numer CAS: 402-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-947-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II