Drukuj
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
290556-25G 290556-5G
SIAL290556-25GEA 393 PLN
SIAL290556-25G SIAL290556-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C (0.3 mmHg)
Gęstość: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000395
Numer CAS: 402-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-938-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II