Drukuj
5-Bromo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
276316-100G 276316-25G
SIAL276316-100GEA 662 PLN
SIAL276316-100G SIAL276316-25G
5-Bromo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (5.33 hPa)
Gęstość: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000087
Numer CAS: 556-96-7