5-Bromo-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B21610.06
B21610.14
B21610.22
B21610.06EA
231
PLN
B21610.06
B21610.14
B21610.22
5-Bromo-m-ksylen ≥98%
5-Bromo-m-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 556-96-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1926375
MDL No.: MFCD00000087
Formuła:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Temp. Wrzenia: 204 °C Gęstość: 1.361 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000087 Numer CAS: 556-96-7 |