Drukuj
5-Bromo-m-ksylen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
294000250 294001000
ACRO294000250EA 550 PLN
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Bromo-m-ksylen 98%
5-Bromo-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Gęstość: 1.36 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000087
Numer CAS: 556-96-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %