Drukuj
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
167266-100G 167266-25G
SIAL167266-100GEA 422 PLN
SIAL167266-100G SIAL167266-25G
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-xylene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Numer MDL: MFCD00000074
Numer CAS: 553-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-055-7