Drukuj
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
270768-25G 270768-5G
SIAL270768-25GEA 603 PLN
SIAL270768-25G SIAL270768-5G
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen, Sigma-Aldrich®
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen
Formuła: C₁₁H₁₅Br
MW: 227.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000180
Numer CAS: 18880-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 242-643-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II