Drukuj
2,5-Dibromo-p-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
116157-100G 116157-25G
SIAL116157-100GEA 747 PLN
SIAL116157-100G SIAL116157-25G
2,5-Dibromo-p-ksylen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 75
Numer MDL: MFCD00000091
Numer CAS: 1074-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-038-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III