α,α'-Dibromo-p-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
A13939.09
A13939.18
A13939.09EA
282
PLN
A13939.09
A13939.18
α,α'-Dibromo-p-ksylen ≥97%
α,α'-Dibromo-p-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 623-24-5
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 144-148°
Boiling Point: 245°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000182
Formuła:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 144…148 °C Gęstość: 2.012 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000182 Numer CAS: 623-24-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-781-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |