Drukuj
α,α'-Dibromo-p-ksylen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
112940250 112941000
ACRO112940250EA 408 PLN
ACRO112940250 ACRO112941000
α,α'-Dibromo-p-ksylen 97%
α,α'-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 142…147 °C
Gęstość: 2.012 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000182
Numer CAS: 623-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-781-1
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm