Drukuj
α,α'-Dibromo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
125911-10G 125911-25G
SIAL125911-10GEA 732 PLN
SIAL125911-10G SIAL125911-25G
α,α'-Dibromo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-m-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…140 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 76…78 °C
Gęstość: 1.959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000178
Numer CAS: 626-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-931-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II