α,α'-Dibromo-m-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24959.09
B24959.18
B24959.30
B24959.09EA
621
PLN
B24959.09
B24959.18
B24959.30
α,α'-Dibromo-m-ksylen ≥97%
α,α'-Dibromo-m-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 626-15-3
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 74-76°
Beilstein Reference: 971085
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000178
Formuła:
C₈H₈Br₂ Temp. Wrzenia: 135…140 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 74…76 °C Gęstość: 1,959 g/cm³ (0 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000178 Numer CAS: 626-15-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-931-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |