4,5-Dibromo-o-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
B22727.03
B22727.06
B22727.03EA
359
PLN
B22727.03
B22727.06
4,5-Dibromo-o-ksylen ≥97%
4,5-Dibromo-o-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formuła:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Temp. topnienia: 85…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082743 Numer CAS: 24932-48-7 |