Kwas 3,5-dimetylofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
B23434.03
B23434.06
B23434.14
B23434.03EA
292
PLN
B23434.03
B23434.06
B23434.14
Kwas 3,5-dimetylofenyloboronowy ≥98%
Kwas 3,5-dimetylofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 172975-69-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 235-237°
Beilstein Reference: 7368658
Formuła:
C₈H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 235…237 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00185689 Numer CAS: 172975-69-8 |