Drukuj
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 168 PLN
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy 98%
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy
Formuła: C₈H₁₁BO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01009693
Numer CAS: 100379-00-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %