2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23740.03
B23740.06
B23740.14
B23740.03EA
268
PLN
B23740.03
B23740.06
B23740.14
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Formuła:
C₈H₁₁BO₂ Temp. topnienia: ∼ 180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863525 Numer CAS: 85199-06-0 |