Kwas 2,4-Dimetylofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
1590
PLN
B23076.06
B23076.03
Kwas 2,4-Dimetylofenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,4-Dimetylofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Formuła:
C₈H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 204…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683101 Numer CAS: 55499-44-0 |