Kwas 2,3-dimetylofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23942.03
B23942.06
B23942.14
B23942.03EA
200
PLN
B23942.03
B23942.06
B23942.14
Kwas 2,3-dimetylofenyloboronowy ≥98%
Kwas 2,3-dimetylofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Formuła:
C₈H₁₁BO₂ Temp. topnienia: ∼175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863524 Numer CAS: 183158-34-1 |