difenylometan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 101-81-5
Molecular Formula: (C6H5)2CH2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 1904982
Merck Reference: 14,3328
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004781
Formuła:
C₁₃H₁₂ Temp. Wrzenia: 262…264 °C Temp. topnienia: 22…26 °C Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004781 Numer CAS: 101-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-978-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3328 |