Drukuj
difenylometan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117350010 117355000
ACRO117350010EA 621 PLN
ACRO117350010 ACRO117355000
difenylometan 99%
difenylometan
Formuła: C₁₃H₁₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004781
Numer CAS: 101-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-978-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03360
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %