Drukuj
Trifenylometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
101303-100G 101303-25G
SIAL101303-100GEA 609 PLN
SIAL101303-100G SIAL101303-25G
Trifenylometan, Sigma-Aldrich®
Trifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₆
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…92 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004763
Numer CAS: 519-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-275-0
Klasyfikacja Merck : 12,09871