Trifenylometan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11710.14
A11710.22
A11710.36
A11710.14EA
217
PLN
A11710.14
A11710.22
A11710.36
Trifenylometan ≥98%
Trifenylometan
Purity: 98%
CAS No.: 519-73-3
Molecular Formula: (C6H5)3CH
Formula Weight: 244.34
Melting Point: 92-94°
Boiling Point: 358-359°
Merck Reference: 14,9741
MDL No.: MFCD00004763
Formuła:
C₁₉H₁₆ Temp. Wrzenia: 358…359 °C Temp. topnienia: 92…94 °C Gęstość: 1,010 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004763 Numer CAS: 519-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-275-0 Klasyfikacja Merck : 14,9741 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...