Trifenylometan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
146380250
146381000
146385000
ACRO146380250EA
158
PLN
ACRO146380250
ACRO146381000
ACRO146385000
Trifenylometan 99+%
Trifenylometan
Formuła:
C₁₉H₁₆ Temp. Wrzenia: 358…359 °C (754 mmHg) Temp. topnienia: 90…94 °C Gęstość: 1,01 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004763 Numer CAS: 519-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-275-0 Klasyfikacja Merck : 12,09871 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥99.0 % |