Drukuj
1,3-Diphenylpropane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08849.09 L08849.04
L08849.09EA 2470 PLN
L08849.09 L08849.04
1,3-Diphenylpropane ≥98%
1,3-Diphenylpropane
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 158…159 °C (10 mmHg)
Gęstość: 0,980
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043574
Numer CAS: 1081-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-101-4