Drukuj
1,2-Difenyloetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dibenzyl, Bibenzyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
B33706-100G B33706-25G
SIALB33706-100GEA 1120 PLN
SIALB33706-100G SIALB33706-25G
1,2-Difenyloetan, Sigma-Aldrich®
1,2-Difenyloetan
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 52…54 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004796
Numer CAS: 103-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-096-4
Klasyfikacja Merck : 12,01245