1,2-Difenyloetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dibenzyl, Bibenzyl
A14617.14
A14617.22
A14617.14EA
320
PLN
A14617.14
A14617.22
1,2-Difenyloetan ≥98%
1,2-Difenyloetan
Purity: 98+%
CAS No.: 103-29-7
Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5
Formula Weight: 182.27
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) MW: 182.27 g/mol Temp. Wrzenia: 284 °C Temp. topnienia: 50…53 °C Gęstość: 1.013 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004796 Numer CAS: 103-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-096-4 Klasyfikacja Merck : 12,01245 |