Drukuj
1,2-Difenyloetan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dibenzyl, Bibenzyl
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 318 PLN
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Difenyloetan 99%
1,2-Difenyloetan
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 49…53 °C
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004796
Numer CAS: 103-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-096-4
Klasyfikacja Merck : 12,01245
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %