Drukuj
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250 349981000
ACRO349980250EA 192 PLN
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane
Formuła: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
MW: 238.37 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…171 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 90…110 °C
Gęstość: 1.09
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053713
Numer CAS: 1889-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-568-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %