Drukuj
błękit tymolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
114545-25G 114545-5G
SIAL114545-25GEA 1050 PLN
SIAL114545-25G SIAL114545-5G
błękit tymolowy, Sigma-Aldrich®
błękit tymolowy
Formuła: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Temp. topnienia: 221
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005869
Numer CAS: 76-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3
Klasyfikacja Merck : 12,09541