błękit tymolowy ACS, Reag. Ph. Eur. Indicator_pH, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim:
Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.08176.0005
1.08176.0025
1.08176.0005EA
227
PLN
1.08176.0005
1.08176.0025
błękit tymolowy ACS, Reag. Ph. Eur. Indicator_pH, Supelco®
błękit tymolowy
Formuła:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466.6 g/mol Temp. topnienia: 221 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005869 Numer CAS: 76-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3 Klasyfikacja Merck : 12,09541 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 0.11 g/l (25 °C) |
Melting Point | 221 °C (decomposition) |
Molar Mass | 466.59 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |