błękit tymolowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21370.09
B21370.18
B21370.09EA
197
PLN
B21370.09
B21370.18
błękit tymolowy
błękit tymolowy
CAS No.: 76-61-9
Molecular Formula: C27H30O5S
Formula Weight: 466.60
Melting Point: 223° dec.
Merck Reference: 14,9400
MDL No.: MFCD00005869
Formuła:
C₂₇H₃₀O₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005869 Numer CAS: 76-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3 Klasyfikacja Merck : 14,9400 |