błękit tymolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 76-61-9
Molecular Formula: C27H30O5S
Formula Weight: 466.60
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 223° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions
MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Formuła:
C₂₇H₃₀O₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005869 Numer CAS: 76-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-973-3 Klasyfikacja Merck : 14,9400 |