Drukuj
sól sodowa błękitu tymolowego ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
420940100 420940250 420941000
ACRO420940100EA 282 PLN
ACRO420940100 ACRO420940250 ACRO420941000
sól sodowa błękitu tymolowego ACS
sól sodowa błękitu tymolowego
Formuła: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488.58 g/mol
Temp. topnienia: 283 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151093
Numer CAS: 62625-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 263-650-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark orange to green-black to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution Passes test